Läs mer
Natriumperoxid, extra ren, SLR, granulerad, Fisher Chemical
Produktkod. 10152540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10152540 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10152540 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6040/53
Specifikationer
Smältpunkt 460°C
CAS 1313-60-6
Färg Gult
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel Na2O2
MDL-nummer 3497
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
InChI-nyckel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatriumperoxid
Molekylvikt (g/mol) 77.978
PubChem CID 14803
Formel vikt 77.97g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.