Läs mer
Natriumperoxid, purum pa,≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15626860
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15626860 1 kg Polyflaska 1kg
15636860 250 g Poly bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15626860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 718831KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
för Wurzschmitt-nedbrytning, ACS-reagens, pärlor (små),≥ 95 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-60-6
Molekylformel Na2O2
Molekylvikt (g/mol) 77.978
MDL-nummer MFCD00003497
InChI-nyckel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-namn dinatriumperoxid
LEDER [O-][O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium peroxide
Smältpunkt 300°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN1504
Löslighetsinformation 106.7g/L at 20°C
Formel vikt 77.98g/mol
Procent renhet ≥95%
Förpackning Polyflaska