Läs mer
Sodium Peroxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium peroxide |
| CAS | 1313-60-6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | Na O2 |
| Synonym | Disodium Dioxide, Disodium Peroxide, Sodium Oxide (Na2O2) |
| InChI formel | InChI=1S/Na.O2/c;1-2/q+1;-2 |
| LEDER | [Na+].[O-][O-] |
| IUPAC-namn | sodium;peroxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 54.9891 |
| Formel vikt | 54.9801 |