Läs mer
Natriumperoxodisulfat, EssentQ, Scharlab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7775-27-1 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Na2O8S2 |
| InChI-nyckel | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatrium[(sulfonatoperoxi)sulfonyl]oxidanid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.09 |
| Kvalitet | EssentQ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumpersulfat, puriss
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .