Läs mer
Natriumperoxodisulfat, (natriumpersulfat), Honeywell™
Produktkod. 16605743
Change view
1 kg
Produktkod.
16605743 1 kg
1 options
Produktkod. 16605743 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 134571KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium peroxodisulfate
CAS 7775-27-1
Färg Färglös
CAS Max % 1
pH 2.5 to 4
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Na2O8S2
InChI-nyckel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium[(sulfonatoperoxi)sulfonyl]oxidanid
Molekylvikt (g/mol) 238.09
Kvalitet Reagens