Läs mer
Sodium peroxydisulfate, 98%
Produktkod. 11448660
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448660 1 kg 1kg
11438660 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 054100.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
Natriumperoxidisulfat används som radikalinitiator för emulsionspolymerisationsreaktioner som akrylnitrilbutadienstyren, tvättmedelskomponent, jordbehandlingsmedel och jordsanering. Det används även för härdning av formaldehydlim. Det fungerar som ett blekmedel och vid framställning av färgämnen. Den finner tillämpning i zink och kretskort och anses vara en ersättning för ammoniumpersulfat i etsningsblandningar. Vidare används det vid framställning av diapocynin från apocynin. Det spelar en roll i omvandlingen av fenoler till para-difenoler i alkalisk lösning och av arylaminer till aminofenoler. Det är aktivt involverat i Elbs persulfatoxidation och Boyland-Sims oxidationsreaktioner som ett oxidationsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-27-1
Molekylformel Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 238.092
MDL-nummer MFCD00003501
InChI-nyckel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC-namn dinatrium;sulfonatooxisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium peroxydisulfate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 238.1
Densitet 2.40 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium peroxydisulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium persulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.