Läs mer
Natriumperrenat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354769
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354769 0.25 g 0.25g
11364769 1 g 1g
11374769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 062107.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-33-8 | O3Re | 234.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-33-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium(VI) oxide
Färg Violett
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Molekylformel NaO4Re
MDL-nummer MFCD00016306
Synonym rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
InChI-nyckel KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
IUPAC-namn trioxorhenium
Molekylvikt (g/mol) 273.19
PubChem CID 102110
Formel vikt 236.2
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.