Läs mer
Natriumperrenat, 99+% (metallbas), Re 68%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331229
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331229 2 g 2g
11321229 10 g 10g
11311229 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011412.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-33-8 | NaO4Re | 273.193 g/mol
Natriumperrhenat används som en prekursor till andra rheniumföreningar. Vidare reagerar den med natrium i etanol för att framställa nonahydridorhenat och med polysulfidlösningar för att få tetratiorhenat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-33-8
Molekylformel NaO4Re
Molekylvikt (g/mol) 273.193
MDL-nummer MFCD00014231
InChI-nyckel KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
PubChem CID 5107658
IUPAC-namn natrium;oxido(trioxo)renium
LEDER [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perrhenate
Smältpunkt 300°C
Namnnotering Re 68%
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99+% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 273.19
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline powder
Densitet 5.39
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium perrhenate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perrhenate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.