Läs mer
Sodium Persulfate, >98% (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 11727499
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11727499 1 kg Poly Bottle 1kg
1 options
Produktkod. 11727499 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26371
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium Persulfate is used as a promoter for polymerization reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Persulfate
Smältpunkt 100°C
Namnnotering >98%
CAS 7775-27-1
Färg White
pH 5 to 7
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Molekylformel Na2O8S2
Merck Index 15, 8787
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
InChI-nyckel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;sulfonatooxy sulfate
Molekylvikt (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formel vikt 238.09
Procent renhet ≥98.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.6g/cm³
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Persulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.