Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium persulfate |
| CAS | 7775-27-1 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 0.995 |
| Molekylformel | Na2O8S2 |
| Synonym | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
| InChI-nyckel | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Visa mer |