Läs mer
Natriumpersulfat, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485442 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485442 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11485442 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219549991
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium persulfate
CAS 7775-27-1
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 0.995
Molekylformel Na2O8S2
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
InChI-nyckel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;sulfonatooxisulfat
Molekylvikt (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formel vikt 238.13
Densitet 1250 - 1300kg/m3 (bulk density)