Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Persulfate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Na2S2O8 |
| UN-nummer | 1505 |
| Formel vikt | 238.1g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Reagent |