Läs mer
Natriumpersulfat, Honeywell
Produktkod. 15656860
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15656860 500 g 500g
15646860 1 kg 1kg
15666860 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15656860 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 71890500G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Purum pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-27-1
Molekylformel Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 238.092
MDL-nummer MFCD00003501
InChI-nyckel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC-namn dinatrium;sulfonatooxisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium persulfate
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2S2O8
UN-nummer UN1505
Formel vikt 238.1g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium persulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.