Läs mer
Natriumpersulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11475442 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475442 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11475442 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219549990
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Persulfate
CAS 7775-27-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel Na2O8S2
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
InChI-nyckel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;sulfonatooxisulfat
Molekylvikt (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formel vikt 238.1