Läs mer
Natriumpersulfat, TRC
Produktkod. 30416484
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30416484 5 g
1 options
Produktkod. 30416484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6659005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Persulfate
CAS 7775-27-1
Kvantitet 5 g
Molekylformel Na2O8S2
Synonym Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Disodium Salt, Sodium Peroxydisulfate, Disodium Peroxodisulfate, Disodium Peroxydisulfate, Disodium Persulfate, SP, SP (Peracid), SPS, Sodium Dipersulfate, Sodium Peroxodisulfate, Sodium Peroxydisulfate (Na2S2O8), Sodium Persulfate (Na2S2O8)
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; sulfonatooxisulfat
Molekylvikt (g/mol) 238.1
Formel vikt 237.883