Läs mer
Natriumfenolat, MP Biomedicals
Produktkod. 11492746 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492746 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11492746 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521804980
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phenolate
CAS 139-02-6
Molekylformel C6H5NaO
MDL-nummer MFCD00013134
Kvantitet 100 g
Synonym sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
InChI-nyckel NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn natriumbensenolat
Molekylvikt (g/mol) 116.10
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
Formel vikt 170.15