Läs mer
Sodium Phenolate Trihydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15881221
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881221 500 g 500g
15871221 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15881221 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8208730500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156150-40-2
Specifikationer
Smältpunkt 56°C to 61°C
MDL-nummer MFCD00149636
Kvantitet 500 g
Synonym Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt, Sodium phenolate trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 170.14