Läs mer
Natriumfenoxid, 98 %
Produktkod. 11441597
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441597 250 g 250g
11431597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25002.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116,10 g/mol
Natriumfenoxid används som en prekursor till aryletrar och är involverad i framställningen av fenyletrar och metallfenolater. Det fungerar som ett antiseptiskt medel och används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfenoxid används som en prekursor till aryletrar och är involverad i framställningen av fenyletrar och metallfenolater. Det fungerar som ett antiseptiskt medel och används i organisk syntes.
Löslighet Mycket löslig i vatten
, löslig i alkohol Löslig i vatten, aceton och alkohol.
Noter
Hygroskopisk och luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-02-6
Molekylformel C6H5NaO
Molekylvikt (g/mol) 116.10
MDL-nummer MFCD00013134
InChI-nyckel NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
LEDER [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phenoxide
Smältpunkt >300 °C
Odör Fenolliknande
Linjär formel C6H5ONa
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2905
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten, löslig i alkohol, löslig i vatten, aceton och alkohol.
IUPAC-namn natriumbensenolat
Formel vikt 116.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.