Läs mer
Natriumfenoxid, TRC
Produktkod. 30423493
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30423493 1 g -
30424508 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30423493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2244351G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-02-6
Molekylformel C6H5ONa
Molekylvikt (g/mol) 116.09
Synonym Phenol, sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, sodium salt (8CI, 9CI), Sodium phenoxide (6CI), Phenol sodium, Sodium carbolate, Sodium phenate, Sodium phenolate, Sodium phenylate
IUPAC-namn natrium; fenoxid
LEDER [Na+].[O-]c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phenoxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formel vikt 116.0238