Learn More
Natriumfenoxidtrihydrat, TRC
Product Code. 30424222
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Product Code. Kvantitet
30424222 50 g
1 options
Product Code. 30424222 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS66700050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium Phenoxide Trihydrate
CAS 156150-40-2
Molekylformel C6H5NaO.3[H2O]
Kvantitet 50 g
Synonym Sodium Salt Phenol Hydrate (1:1:3), Phenol Sodium Salt Trihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
LEDER O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1
IUPAC-namn natrium; fenoxid; trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 170.14
Formel vikt 170.0555