Läs mer
Natriumfenoxidtrihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phenoxide Trihydrate |
| CAS | 156150-40-2 |
| Molekylformel | C6H5NaO.3[H2O] |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Sodium Salt Phenol Hydrate (1:1:3), Phenol Sodium Salt Trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| LEDER | O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | natrium; fenoxid; trihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.14 |
| Formel vikt | 170.0555 |