Läs mer
Natriumfenylfosfat dibasisk dihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phenyl Phosphate Dibasic Dihydrate |
| CAS | 66778-08-3 |
| Molekylformel | C6H5Na2O4P • 2(H 2O) |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Phosphoric Acid','Monophenyl Ester','Sodium Salt','Hydrate (1:2:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7O4P.2Na.2H2O/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2 |
| LEDER | O=P(O[Na])(O[Na])OC1=CC=CC=C1.O.O |
| IUPAC-namn | natriumfenylfosfatdihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.08 |
| Formel vikt | 253.99 |