Läs mer
Sodium Phenylbutyrate, Mikromol™
Produktkod. 17983826
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17983826 250 mg
1 options
Produktkod. 17983826 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3397.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Phenylbutyrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phenylbutyrate
CAS 1716-12-7
Analyt- eller komponentnamn Sodium phenylbutyrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H11 O2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
IUPAC-namn sodium;4-phenylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 186.18
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.0657 g/mol