Läs mer
Sodium Phenylbutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phenylbutyrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 186.0657 |