Läs mer
Natriumfenylpyruvat, 98 %
Produktkod. 15413308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413308 5 g 5g
15423308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56767.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 114-76-1 | C9H7NaO3 | 186,142 g/mol
Fenylpyruvinsyra, natriumsalt är ett substrat för fenylpyruvatdekarboxylas och fenylpyruvattautomeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylpyruvinsyra, natriumsalt är ett substrat för fenylpyruvatdekarboxylas och fenylpyruvattautomeras.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras °vid 2-8 C. Undvik oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-76-1
Molekylformel C9H7NaO3
Molekylvikt (g/mol) 186.142
MDL-nummer MFCD00002590
InChI-nyckel MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate, phenylpyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate, unii-7528cw33ww, sodium ?-phenylpyruvate, phenylpyruvic acid, sodium salt, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, 2-oxo-3-phenylpropionic acid, 3-phenyl-2-oxopropanoic acid, sodium salt
PubChem CID 23667645
IUPAC-namn natrium;2-oxo-3-fenylpropanoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phenylpyruvate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4770978
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 186.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.