Läs mer
Natriumfenylpyruvatmonohydrat, 98 %
Produktkod. 11457906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457906 1 g 1g
11467906 5 g 5g
11477906 25 g 25g
11464030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11457906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14027.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163,15 g/mol
Natriumfenylpyruvatmonohydrat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumfenylpyruvatmonohydrat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122049-54-1
Molekylformel C9H7O3
Molekylvikt (g/mol) 163.15
MDL-nummer MFCD00149109
InChI-nyckel BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
IUPAC-namn natrium;2-oxo-3-fenylpropanoat;hydrat
LEDER [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phenylpyruvate monohydrate
Smältpunkt >300°C
Linjär formel C6H5CH2COCO2Na·H2O
Kvantitet 1 g
Beilstein 4770978
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 204.16 (186.14 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.