Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumfosfat, 0,2 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. 15465039
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Unit Size:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15465039 500 ml 500ml
15475039 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15465039 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62733.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.11 SEK
    926.65 SEK / 500ml
    Save 158.46 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Fosfatbuffert är en multifunktionsbuffert som används för många molekylärbiologiska procedurer. Det har också använts för PEGylering av proteiner vid pH 7,4 och en koncentration på 50 mM. Natriumfosfatbuffertlösning kan användas vid framställningen av en mängd olika fosfatbaserade biologiska buffertar för användning i cell- och molekylärbiologitillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfatbuffert är en multifunktionsbuffert som används för många molekylärbiologiska procedurer. Det har också använts för PEGylering av proteiner vid pH 7,4 och en koncentration på 50 mM. Natriumfosfatbuffertlösning kan användas vid framställningen av en mängd olika fosfatbaserade biologiska buffertar för användning i cell- och molekylärbiologitillämpningar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer MFCD00146206
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.