Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumfosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 7,0
Produktkod. p-7042797
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15475959
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63791.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumfosfat används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Användbar i kombination med natriumfosfat, monobasisk vid framställning av biologiska buffertar. Används i många applikationer inklusive rening av antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfosfat används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Användbar i kombination med natriumfosfat, monobasisk vid framställning av biologiska buffertar. Används i många applikationer inklusive rening av antikroppar.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
MDL-nummer MFCD00146206
Löslighetsinformation Fully miscible.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.