Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumfosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. 15493529
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493529 500 ml 500ml
15483529 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493529 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60825.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Natriumfosfatbuffert används rutinmässigt inom biovetenskapen. Det har också använts för PEGylering av proteiner vid pH 7,4 och en koncentration på 50 mM. Natriumfosfatbuffertlösning kan användas vid framställningen av en mängd olika fosfatbaserade biologiska buffertar för användning i cell- och molekylärbiologitillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfosfatbuffert används rutinmässigt inom biovetenskapen. Det har också använts för PEGylering av proteiner vid pH 7,4 och en koncentration på 50 mM. Natriumfosfatbuffertlösning kan användas vid framställningen av en mängd olika fosfatbaserade biologiska buffertar för användning i cell- och molekylärbiologitillämpningar.
Löslighet Lösligt i vatten
(121 mg/ml vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer MFCD00146206
Löslighetsinformation Soluble in water (121mg/ml at 20°C).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.