Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate |
| Namnnotering | Dibasisk, 7-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Densitet | 1L = 1.70kg |
| Formel vikt | 268.07 |
| Procent renhet | 98.0 to 101.0% |
| Kvalitet | USP |