Läs mer
Natriumfosfat, Dibasic, 7-Hydrate, Endotoxin Testad, Kristall, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15548174 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548174 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15548174 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 381605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate
Namnnotering Dibasic, 7-Hydrate, Endotoxin Tested
CAS 7782-85-6
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel H15Na2O11P
MDL-nummer MFCD00149180
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumfosforsyraheptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Formel vikt 268.07
Kvalitet USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.70kg