Läs mer
Natriumfosfat, dibasiskt, 7-hydrat, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15348511 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15348511 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15348511 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 380301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2508.08 SEK
    2214.72 SEK / 500g
    Save 293.36 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-04-2027
High-purity USP grade chemical suitable for biopharmaceutical manufacturing applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate
Namnnotering Dibasisk, 7-Hydrate
CAS 7782-85-6
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H15Na2O11P
MDL-nummer MFCD00149180
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumfosforsyraheptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Formel vikt 268.07
Procent renhet 98.0 to 100.5%
Kvalitet USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.70kg