Läs mer
Natriumfosfat, dibasisk, 99+%, för analys, vattenfri
Produktkod. 10361474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10361474 100 g Plastflaska 100g
10440481 500 g Plastflaska 500g
10698504 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10361474 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204851000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, dibasic
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
pH 8,7 till 9,3 (5 % sol vid 20 °C)
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 100 g
Förlust vid torkning 0,2% max.
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 75 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.96
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.