Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate dibasic |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Na2HPO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | dinatrium;vätefosfat |
| Formel vikt | 141,96 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |