Läs mer
Natriumfosfatdibasisk, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15688160 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15688160 500 g 500g
15638160 100 g 100g
15658160 1 kg 1kg
15668160 2.5 kg 2.5kg
15608170 6 x 500 g Paket med 6
15698160 5 kg 5kg
15678160 4 x 2.5 kg Paket med 4
15648160 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15688160 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S9763500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1165.27 SEK / 500g
    Save 109.73 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dibasic
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141,96 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens