Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072323 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15638160
Brand: Honeywell-Fluka S9763100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dibasic
Kvantitet 100 g
Linjär formel Na2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141.96g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens