Läs mer
Melford Dibasisk natriumfosfat, vattenfri
Produktkod. 30018783
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018783 500 g
30018782 1 kg
30018784 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018783 Leverantör Melford Leverantörsnummer S23100500.0
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dibasisk vattenfri natriumfosfat är en kemisk förening som är allmänt känd som dinatriumvätefosfat eller dinatriumfosfat.
Denna förening är en vattenfri form av natriumfosfat, vilket innebär att den inte innehåller några vattenmolekyler.
Inom life science-området används natriumfosfat dibasisk vattenfri främst som ett buffertmedel, vilket hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i olika biologiska och biokemiska processer.
Det används ofta i laboratoriemiljöer för beredning av olika biologiska reagens, cellodlingsmedia och proteinreningsprocesser. Föreningens buffrande egenskaper gör den värdefull i formuleringen av diagnostiska kit och farmaceutiska produkter, där bibehållande av ett specifikt pH är avgörande för slutproduktens stabilitet och effektivitet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Kvantitet 500 g
Molekylformel Na2HPO4