Läs mer
Melford Dibasisk natriumfosfat, vattenfri
Beskrivning
Dibasisk vattenfri natriumfosfat är en kemisk förening som är allmänt känd som dinatriumvätefosfat eller dinatriumfosfat.
Denna förening är en vattenfri form av natriumfosfat, vilket innebär att den inte innehåller några vattenmolekyler.
Inom life science-området används natriumfosfat dibasisk vattenfri främst som ett buffertmedel, vilket hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i olika biologiska och biokemiska processer.
Det används ofta i laboratoriemiljöer för beredning av olika biologiska reagens, cellodlingsmedia och proteinreningsprocesser. Föreningens buffrande egenskaper gör den värdefull i formuleringen av diagnostiska kit och farmaceutiska produkter, där bibehållande av ett specifikt pH är avgörande för slutproduktens stabilitet och effektivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous |
| CAS | 7558-79-4 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Molekylformel | Na2HPO4 |