Läs mer
Vattenfri natriumfosfat (vitt granulat eller pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Vattenfri natriumfosfat (vitt granulat eller pulver)
Denna buffertkomponent används ofta i vävnadskultur och molekylärbiologi.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous |
| Färg | Vitt |
| pH | 8.7 till 9.3 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förlust vid torkning | 0,2% max. |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| Nedbrytningsinformation | Nedbrytningsinformation: > 240 °C |
| Visa mer |