Läs mer
Vattenfri natriumfosfat (vitt granulat eller pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10396313
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396313 1 kg Poly flaska 1kg
10182863 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396313 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3321
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattenfri natriumfosfat (vitt granulat eller pulver)
Denna buffertkomponent används ofta i vävnadsodling och molekylärbiologitillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.3
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Merck Index 15, 8789
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.96
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Pass Test
Förlust vid torkning 0.2% max.
Förpackning Poly flaska
Nedbrytningsinformation Decomposes information: > 240°C