Läs mer
Natriumfosfatdibasiskhydrat, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| CAS | 10028-24-7 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | H5Na2O6P |
| Linjär formel | Na2HPO4 · 2H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149182 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Synonym | disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o |
| InChI-nyckel | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |