Läs mer
Dibasiskt natriumfosfatdihydrat, uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., 98,5-101 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15680740 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15680740 4 x 5 kg Paket med 4
15650740 1 kg 1kg
15660740 2.5 kg 2.5kg
15690740 5 kg 5kg
15600750 6 x 1 kg Paket med 6
15610750 6 x 2.5 kg Paket med 6
15670740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15680740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 042724X5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., 98,5-101 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-24-7
Molekylformel H5Na2O6P
Molekylvikt (g/mol) 177.99
MDL-nummer MFCD00149182
InChI-nyckel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Kvantitet 4 x 5 kg
Linjär formel Na2HPO4 · 2H2O
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dihydrat
Formel vikt 177.99
Procent renhet 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)