Läs mer
Natriumfosfatdibasisk dihydrat, uppfyller analytiska specifikationer för BP, Ph. Eur., 98,5–101 % (kalkyl till det torkade ämnet), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | Na2HPO4 · 2H2O |
| IUPAC-namn | dinatrium;vätefosfat;dihydrat |
| Formel vikt | 177,99 g/mol |
| Procent renhet | 98,5 till 101 % (kalk till det torkade ämnet) |
| Kvalitet | Extra Pure |