Läs mer
Natriumfosfat dibasisk dihydrat, puriss. p.a., Solstice
Produktkod. 15603040
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15603040 1 kg 1kg
15613040 500 g 500g
15623040 5 kg 5kg
15633040 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15603040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 304351KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-03-2027
Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia, 98,5-101,0% (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-24-7
Molekylformel H5Na2O6P
Molekylvikt (g/mol) 177.99
MDL-nummer MFCD00149182
InChI-nyckel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2HPO4 · 2H2O
Formel vikt 177,99 g/mol
Procent renhet 98,5 till 101 % (kalk till det torkade ämnet)
Kvalitet puriss. pa