Läs mer
Natriumfosfat dibasiskt dihydrat, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613040
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15613040 500 g 500g
15603040 1 kg 1kg
15623040 5 kg 5kg
15633040 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15613040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 30435500G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia, 98,5-101,0% (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-24-7
Molekylformel H5Na2O6P
Molekylvikt (g/mol) 177.99
MDL-nummer MFCD00149182
InChI-nyckel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2HPO4 · 2H2O
Formel vikt 177.99g/mol
Procent renhet 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss. pa