Läs mer
Natriumfosfat dibasiskt dihydrat, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Description
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | Na2HPO4 · 2H2O |
| Formel vikt | 177.99g/mol |
| Procent renhet | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
| Kvalitet | puriss. pa |