Läs mer
Natriumfosfatdibasisk dihydrat, specificerat överenskommelse. Till det som krävs. av USP, Ph.Eur.
Produktkod. 15770899 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15770899 5 kg 5kg
15760899 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15770899 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460790050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10028-24-7 ∣ H5Na2O6P ∣ 177,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-24-7
Molekylformel H5Na2O6P
Molekylvikt (g/mol) 177.99
MDL-nummer MFCD00149182
InChI-nyckel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatriumdihydratvätefosfat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Smältpunkt 243,0 °C till 245,0 °C
Fysisk form Pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 5 kg
Förpackning Plastflaska
Linjär formel Na2HPO4·2 H2O
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 93 g/L (20 °C).
Formel vikt 177.99
Kvalitet Ograderat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.