Läs mer
Natriumfosfatdibasisk dihydrat, TRC
Produktkod. 30137460
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137460 5 g
17994445 1 g
17984715 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2245005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-24-7
Molekylformel Na2HPO4 . 2 (H2O)
Molekylvikt (g/mol) 177.99
Synonym Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Monohydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Orthophosphate Dihydrate, Disodium Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Dihydrate;
IUPAC-namn disodium; vätefosfat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Formel vikt 177.9619