Läs mer
Natriumfosfatdibasisk dodekahydrat, uppfyller analytisk spec. för BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101 % (beräkning till det torkade ämnet), Solstice
Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Na2HPO4 · 12H2O |
| Formel vikt | 358,14 g/mol |
| Procent renhet | 98,5 till 101 % (kalk till det torkade ämnet) |
| Kvalitet | Reagent |