Läs mer
Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate, 98.5%, for analysis
Produktkod. p-3735131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
Produktkod. 10227740
Brand: Thermo Scientific Acros 271060010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10039-32-4 | HNa2O412H2O | 358.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10039-32-4
Molekylformel HNa2O412H2O
Molekylvikt (g/mol) 358.13
MDL-nummer MFCD00149181
InChI-nyckel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Smältpunkt 35.0°C
Färg Vitt
pH 9 to 9.4 (5% aq. soln.)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.5%
Linjär formel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15, 8789
Löslighetsinformation Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vikt 358.13
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.