Läs mer
Natriumfosfatdibasisk dodekahydrat, ≥99 % (T), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate dibasic dodecahydrate |
| CAS | 10039-32-4 |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | H25Na2O16P |
| Linjär formel | Na2HPO4 · 12H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149181 |
| Synonym | disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 |
| InChI-nyckel | DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
| Visa mer |